Fmoc-Pro-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 337.38 g/mol
Schmelzpunkt: 117…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037122
CAS-Nummer: 71989-31-6