Ethyl 2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 33.5 EUR
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl 2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01565859
CAS-Nummer: 75894-43-8