Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 101 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,17 g/mol
Schmelzpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017195
CAS-Nummer: 24093-81-0