(R)-(S)-Josiphos 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 128 EUR
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formel: C₃₆H₄₄FeP₂
Molecular Weight: 594,541 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800284
CAS-Nummer: 155806-35-2