2,3-Diaminophenazin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenazin-2,3-diyldiamin, DAP
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazin, technische Qualität
2,3-Diaminophenazine
Formel: C₁₂H₁₀N₄
Molecular Weight: 210.24 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160693
CAS-Nummer: 655-86-7
EINECS: 211-512-0