8-Brom-5-nitroisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54593-1G OR54593-250MG OR54593-5G
APOSOR54593-1GEA 85.7 EUR
APOSOR54593-1G APOSOR54593-250MG APOSOR54593-5G
8-Brom-5-nitroisochinolin 98%
8-Bromo-5-nitroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 253.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08282783
CAS-Nummer: 252861-41-9