3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 207 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₇H₂₆O₃
Molecular Weight: 278.40 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017519
CAS-Nummer: 20170-32-5