2,5-Dihydrofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 198 EUR
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuran
2,5-Dihydrofuran
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 66…67 °C
Dichte: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003219
CAS-Nummer: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN: 3271
ADR: 3,II