Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
OR54632-25G
APOSOR54632-25GEA
119
EUR
APOSOR54632-25G
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ Molecular Weight: 199,26 g/mol Siedepunkt: 144 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129044 CAS-Nummer: 1539-42-0 |