5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 318 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen 98%
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen
Formel: C₈H₄Br₂S₂
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219110
CAS-Nummer: 4805-22-5