2,4-Dichlorpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5465-250G OR5465-100G OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA 102 EUR
APOSOR5465-250G APOSOR5465-100G APOSOR5465-25G
2,4-Dichlorpyrimidin 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Siedepunkt: 101 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006061
CAS-Nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6