4-Iodphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 0 EUR
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodphenylboronsäure 97%
4-Iodphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BIO₂
Schmelzpunkt: 322…326 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319014
CAS-Nummer: 5122-99-6