1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethylenglycoldichlorid
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 46.4 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan 97%
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 187,07 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000976
CAS-Nummer: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III