5-Isopropyl-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G
OR54679-5G
OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA
21.9
EUR
APOSOR54679-1G
APOSOR54679-5G
APOSOR54679-25G
5-Isopropyl-2-methylanilin
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044503 CAS-Nummer: 2051-53-8 |