3,5-Dichlorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 288 EUR
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 235…240 °C
Schmelzpunkt: 60…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003352
CAS-Nummer: 10203-08-4
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR