3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 0 EUR
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Siedepunkt: 163…164 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002945
CAS-Nummer: 3179-63-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR