Furosemid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 201 EUR
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemid
Furosemide
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Molecular Weight: 330,74 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010549
CAS-Nummer: 54-31-9
EINECS: 200-203-6