2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279.93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234254
CAS-Nummer: 601-84-3