Maleimid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Maleinsäureimid

OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 101 EUR
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimid
Maleimid
Formel: C₄H₃NO₂
Molecular Weight: 97,07 g/mol
Siedepunkt: 97…103 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Dichte: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR