4-Brom-1,2-dichlorbenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Brom-1,2-dichlorbenzol 98+%
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
Siedepunkt: 140…142 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040849
CAS-Nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6