trans-1,4-Diaminocyclohexan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-1,4-Cyclohexandiamin
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 75.4 EUR
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexan 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 197 °C
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075174
CAS-Nummer: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II