5-Azaindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G
OR5493-5G
OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5493-1G
APOSOR5493-5G
APOSOR5493-25G
5-Azaindol 98%
5-Azaindol
Formel:
C₇H₆N₂ Molecular Weight: 118,14 g/mol Siedepunkt: 132 °C/0,22mmHg Schmelzpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955936 CAS-Nummer: 271-34-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...