1-Iodnonan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Nonyliodid

OR5499-25G OR5499-500G
APOSOR5499-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5499-25G APOSOR5499-500G
1-Iodnonan
1-Iodnonan
Formel: C₉H₁₉I
Molecular Weight: 254,15 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C/8mmHg
Dichte: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001107
CAS-Nummer: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR