2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyrazine
OR55001-1G OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA 592 EUR
APOSOR55001-1G APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Formel: C₈H₁₃N₃
Molecular Weight: 151.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11898940
CAS-Nummer: 1176768-41-4