2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyridine
OR55002-1G
OR55002-5G
APOSOR55002-1GEA
592
EUR
APOSOR55002-1G
APOSOR55002-5G
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Molecular Weight: 150,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11898942 CAS-Nummer: 1060815-29-3 |