Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55003-1G
OR55003-5G
APOSOR55003-1GEA
176
EUR
APOSOR55003-1G
APOSOR55003-5G
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₄N₂ Schmelzpunkt: 60…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12401615 CAS-Nummer: 1211764-55-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |