tert-Butylcarbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbamidsäure-tert-butylester
OR55005-100G
OR55005-25G
OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA
29
EUR
APOSOR55005-100G
APOSOR55005-25G
APOSOR55005-500G
tert-Butylcarbamat 98%
tert-Butylcarbamat
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Schmelzpunkt: 105…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007962 CAS-Nummer: 4248-19-5 EINECS: 224-209-3 |