4-(Boc-amino)cyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanon 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213,2700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798168
CAS-Nummer: 179321-49-4