2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chloromethyl)-5-methylpyrimidine hydrochloride
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 481 EUR
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179.05 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22196490
CAS-Nummer: 1384430-75-4