5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 50.9 EUR
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 167 °C/9.75mmHg
Schmelzpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408022
CAS-Nummer: 22934-51-6