1-Chloro-2-naphthol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloronaphthalen-2-ol
OR55036-1G
OR55036-25G
OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA
21.9
EUR
APOSOR55036-1G
APOSOR55036-25G
APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇ClO Molecular Weight: 178.62 g/mol Siedepunkt: 157 °C/15.75mmHg Schmelzpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00997084 CAS-Nummer: 633-99-8 |