N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 275 EUR
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formel: C₁₁H₉NO
Molecular Weight: 171,20 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086455
CAS-Nummer: 6330-51-4