Tetrahydrothiophen-3-on
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-on
OR5506-100G
OR5506-25G
OR5506-5G
APOSOR5506-100GEA
43.5
EUR
APOSOR5506-100G
APOSOR5506-25G
APOSOR5506-5G
Tetrahydrothiophen-3-on
Tetrahydrothiophen-3-on
Formel:
C₄H₆OS Molecular Weight: 102,16 g/mol Siedepunkt: 175 °C Dichte: 1,194 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005412 CAS-Nummer: 1003-04-9 EINECS: 213-698-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...