Citraconsäureanhydrid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: cis-Propen-1,2-dicarbonsäureanhydrid

OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Citraconsäureanhydrid 99%
Citraconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C
Schmelzpunkt: 44475 °C
Dichte: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR