Tigloyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-2-Methyl-2-butenoyl Chloride
OR55081-1G
OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA
97.8
EUR
APOSOR55081-1G
APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formel:
C₅H₇ClO Siedepunkt: 145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00800725 CAS-Nummer: 35660-94-7 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |