(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(dimethyl)sulphonium bromide

OR5509-10G OR5509-50G
APOSOR5509-10GEA 81.5 EUR
APOSOR5509-10G APOSOR5509-50G
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Formel: CH₃CH₂O₂CCH₂S(CH₃)₂Br
Molecular Weight: 229,14 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00830557
CAS-Nummer: 5187-82-6
EINECS: 225-968-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR