1-Pentin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5512-100G
OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA
176
EUR
APOSOR5512-100G
APOSOR5512-25G
1-Pentin 99%
1-Pentin
Formel:
C₅H₈ Siedepunkt: 39…41 °C Schmelzpunkt: –106 to –105 °C Dichte: 0,691 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009469 CAS-Nummer: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |