tert-Butylcyanacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 78.3 EUR
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butylcyanacetat
tert-Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Siedepunkt: 67…68 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001938
CAS-Nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7