D-Erythronolactone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3R,4R)-3,4-Dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, D-Erythronic gamma-Lactone, D-Erythronolactone, D-Erythrono-1,4-lactone, (3R,4R)-Dihydroxydihydro-2(3H)-furanone
OR55152-25G
APOSOR55152-25GEA 95.7 EUR
APOSOR55152-25G
D-Erythronolactone 98%
D-Erythronolactone
Formel: C₄H₆O₄
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Schmelzpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077763
CAS-Nummer: 15667-21-7