4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017020
CAS-Nummer: 2450-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III