3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate

OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 212 EUR
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191883
CAS-Nummer: 58885-58-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR