1H-Imidazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55181-1G
OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA
125
EUR
APOSOR55181-1G
APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formel:
C₄H₃N₃ Molecular Weight: 93.09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233358 CAS-Nummer: 57090-88-7 |