4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 139 EUR
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃S
Molecular Weight: 186.190 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09759031
CAS-Nummer: 397308-78-0