Boc-L-β-homovaline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-L-β-leucine, Boc-β-HoVal-OH, Boc-β-HomoVal-OH, (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR55192-5G
APOSOR55192-5GEA 144 EUR
APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Molecular Weight: 231,292 g/mol
Schmelzpunkt: 115…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076232
CAS-Nummer: 183990-64-9