Boc-D-trans-Hyp-OMe
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 192 EUR
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09954932
CAS-Nummer: 135042-17-0