trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55239-100MG OR55239-1G OR55239-250MG
APOSOR55239-100MGEA 109 EUR
APOSOR55239-100MG APOSOR55239-1G APOSOR55239-250MG
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18632623
CAS-Nummer: 177908-37-1