3-Hexin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5524-25G OR5524-5G
APOSOR5524-25GEA 104 EUR
APOSOR5524-25G APOSOR5524-5G
3-Hexin 99%
3-Hexin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Dichte: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009381
CAS-Nummer: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II