8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR55245-5G
APOSOR55245-5GEA 162 EUR
APOSOR55245-5G
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,03 g/mol
Schmelzpunkt: 152…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699199
CAS-Nummer: 868362-18-9