4-Methoxydiphenylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-N-phenylaniline
OR55248-25G
APOSOR55248-25GEA 82.8 EUR
APOSOR55248-25G
4-Methoxydiphenylamin 97%
4-Methoxydiphenylamin
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molecular Weight: 199,2500 g/mol
Siedepunkt: 195 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00228649
CAS-Nummer: 1208-86-2