1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR55282-100G
APOSOR55282-100GEA 111 EUR
APOSOR55282-100G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₃H₂₃BN₂O₃
Molecular Weight: 266,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11857753
CAS-Nummer: 1029716-44-6